2-Metylobenzoksazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazole
A13198.14
A13198.22
A13198.14EA
273
PLN
A13198.14
A13198.22
2-Metylobenzoksazol ≥98%
2-Metylobenzoksazol
Purity: 98%
CAS No.: 95-21-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 112297
MDL No.: MFCD00005771
Formuła:
C₈H₇NO Temp. Wrzenia: 200…201 °C Temp. topnienia: 2…4 °C Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005771 Numer CAS: 95-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-399-9 |