dichlorek adypilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-50-2
Molecular Formula: C6H8Cl2O2
Formula Weight: 183.03
Flash Point:
Formuła:
C₆H₈Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 105…107 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,255 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000759 Numer CAS: 111-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-876-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |