N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
A13141.06
A13141.14
A13141.22
A13141.06EA
592
PLN
A13141.06
A13141.14
A13141.22
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid 97%
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid
Purity: 97%
CAS No.: 24589-78-4
Molecular Formula: C6H12F3NOSi
Formula Weight: 199.25
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1941550
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000411
Formuła:
C₆H₁₂F₃NOSi MW: 199.25 g/mol Temp. Wrzenia: 130…132 °C Gęstość: 1.076 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000411 Numer CAS: 24589-78-4 Numer WE (dawny EINECS): 246-331-6 ADR: 3 III |