2-Merkapto-1-metyloimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 60-56-0
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Odour: Stench
Melting Point: 144-147°
Boiling Point: 280° dec.
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol, chloroform. Sparingly soluble in ether, benzene.
Beilstein Reference: 108646
Merck Reference: 14,5971
MDL No.: MFCD00179321
Formuła:
C₄H₆N₂S Temp. Wrzenia: 280 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 144…147 °C Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00179321 Numer CAS: 60-56-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-482-4 Klasyfikacja Merck : 14,5971 |