(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(o-Tolyloxy)acetic acid, (2-Methylphenoxy)acetic acid
A13076.09
A13076.18
A13076.30
A13076.09EA
371
PLN
A13076.09
A13076.18
A13076.30
(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
(2-Tolyloxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1878-49-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1943465
Formuła:
(C₆H₄CH₃)OCH₂COOH MW: 166.18 g/mol Temp. topnienia: 152…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014354 Numer CAS: 1878-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-517-4 |