Metakrylan metylu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w 1,4-dihydroksybenzenem
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 80-62-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -48°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 605459
Merck Reference: 14,5941
UN No.: 1247
MDL No.: MFCD00008587
Formuła:
CH₂=C(CH₃)COOCH₃ Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –48 °C Gęstość: 0,93 g/cm³ Temp. Zapłonu: 8 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008587 Numer CAS: 80-62-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-297-1 Jednostka: 1247 ADR: 3,II REACH: 01-2119452498-28 Klasyfikacja Merck : 14,5941 |