chlorowodorek aniliny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 142-04-1
Molecular Formula: C6H7N.HCl
Formula Weight: 129.59
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 196-200°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 3593823
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1548
MDL No.: MFCD00012958
Formuła:
C₆H₈ClN Temp. Wrzenia: 245 °C Temp. topnienia: 196…200 °C Gęstość: 1,221 Temp. Zapłonu: 193 °C (379 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012958 Numer CAS: 142-04-1 Numer WE (dawny EINECS): 205-519-8 Jednostka: 1548 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,659 |