2-Metylotioanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Methylmercapto)aniline
A12762.06
A12762.14
A12762.22
A12762.06EA
313
PLN
A12762.06
A12762.14
A12762.22
2-Metylotioanilina ≥98%
2-Metylotioanilina
Purity: 98%
CAS No.: 2987-53-3
Molecular Formula: C7H9NS
Formula Weight: 139.23
Flash Point:
Formuła:
C₇H₉NS Temp. Wrzenia: 233…234 °C Gęstość: 1,111 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007708 Numer CAS: 2987-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-055-9 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |