Tetrafenylocyklopentadienon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12756.06
A12756.14
A12756.22
A12756.06EA
264
PLN
A12756.06
A12756.14
A12756.22
Tetrafenylocyklopentadienon ≥98%
Tetrafenylocyklopentadienon
Purity: 98%
CAS No.: 479-33-4
Molecular Formula: C29H20O
Formula Weight: 384.48
Melting Point: 217-219°
Beilstein Reference: 683115
Formuła:
C₂₉H₂₀O Temp. topnienia: 217…219 °C Gęstość: 1,233 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001407 Numer CAS: 479-33-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-530-3 |