α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12749.03
A12749.06
A12749.03EA
316
PLN
A12749.03
A12749.06
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluen 98%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluen
Purity: 98%
CAS No.: 368-71-8
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 909258
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042456
Formuła:
C₇H₇F₃N₂ Temp. Wrzenia: 101…102 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 58…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042456 Numer CAS: 368-71-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |