trans-2-Pentenoic acid ≥90% remainder other isomers
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 13991-37-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Pungent
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1720312
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002704
Formuła:
C₅H₈O₂ Temp. Wrzenia: 200…203 °C Temp. topnienia: 8…10 °C Gęstość: 0,992 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002704 Numer CAS: 13991-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-791-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |