Trimethylsulphonium iodide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
A12639.0BEA
7000
PLN
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
Trimethylsulphonium iodide ≥99%
Trimethylsulphonium iodide
Purity: 99%
CAS No.: 2181-42-2
Molecular Formula: (CH3)3SI
Formula Weight: 204.07
Melting Point: ca 215° subl.
Beilstein Reference: 3555192
Formuła:
C₃H₉IS MW: 204.07 g/mol Temp. topnienia: ∼ 215 °C (subl.) Gęstość: 1.922 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011632 Numer CAS: 2181-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-555-4 |