Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12626.0F
A12626.AE
A12626.AP
A12626.0FEA
5530
PLN
A12626.0F
A12626.AE
A12626.AP
Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH
Formula Weight: 259.48
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.400
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009425
Formuła:
C₁₆H₃₇NO Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009425 Numer CAS: 2052-49-5 Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6 Jednostka: 2924 ADR: 3,II |