Chloromrówczan fenylu 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12618.22
A12618.30
A12618.36
A12618.22EA
296
PLN
A12618.22
A12618.30
A12618.36
Chloromrówczan fenylu 99
Chloromrówczan fenylu
Purity: 99%
CAS No.: 1885-14-9
Molecular Formula: ClCO2C6H5
Formula Weight: 156.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: -38°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 606778
UN No.: 2746
MDL No.: MFCD00000637
Formuła:
C₇H₅ClO₂ MW: 156.57 g/mol Temp. Wrzenia: 188…189 °C Temp. topnienia: –38 °C Gęstość: 1.246 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) |
Numer MDL:
MFCD00000637 Numer CAS: 1885-14-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-547-8 Jednostka: 2746 ADR: 6.1 II |