6-Aminobenzotiazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
A12601.03
A12601.06
A12601.03EA
429
PLN
A12601.03
A12601.06
6-Aminobenzotiazol ≥98%
6-Aminobenzotiazol
Purity: 98+%
CAS No.: 533-30-2
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 116381
Merck Reference: 14,425
MDL No.: MFCD00015461
Formuła:
C₇H₆N₂S MW: 150.2 g/mol Temp. topnienia: 86…90 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015461 Numer CAS: 533-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-559-4 |