ftalimid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Phthalic acid imide
A12584.0C
A12584.0E
A12584.36
A12584.0CEA
2510
PLN
A12584.0C
A12584.0E
A12584.36
ftalimid ≥99%
ftalimid
Purity: 99%
CAS No.: 85-41-6
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.14
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
pH: 3.8
Melting Point: 232-236°
Boiling Point: 366°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in aqueous alkali hydroxides
Beilstein Reference: 118522
Merck Reference: 14,7373
MDL No.: MFCD00005881
Formuła:
C₈H₅NO₂ Temp. Wrzenia: 366 °C Temp. topnienia: 232…236 °C Gęstość: 1,21 Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005881 Numer CAS: 85-41-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-603-3 Klasyfikacja Merck : 14,7373 |