Tris(dimethylamino)phosphine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
A12571.06
A12571.09
A12571.14
A12571.18
A12571.30
A12571.06EA
358
PLN
A12571.06
A12571.09
A12571.14
A12571.18
A12571.30
Tris(dimethylamino)phosphine ≥97%
Tris(dimethylamino)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1608-26-0
Molecular Formula: [(CH3)2N]3P
Formula Weight: 163.21
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -44°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906778
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008301
Formuła:
C₆H₁₈N₃P Temp. Wrzenia: 162…164 °C Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 0,898 Temp. Zapłonu: 37 °C (98 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008301 Numer CAS: 1608-26-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-534-4 ADR: 3,III |