Kwas fenoksyoctowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
A12541.0EEA
1480
PLN
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
Kwas fenoksyoctowy ≥99%
Kwas fenoksyoctowy
Purity: 99%
CAS No.: 122-59-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 98-101°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 907949
Merck Reference: 14,7254
MDL No.: MFCD00004296
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 98…101 °C Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 165 °C (329 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004296 Numer CAS: 122-59-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-556-7 Klasyfikacja Merck : 14,7254 |