Ethyl crotonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
A12529.0E
A12529.22
A12529.36
A12529.0EEA
3980
PLN
A12529.0E
A12529.22
A12529.36
Ethyl crotonate ≥98%
Ethyl crotonate
Purity: 98%
CAS No.: 623-70-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 2°(36°F)
Boiling Point: 141-143°
UN No.: 1862
MDL No.: MFCD00009289
Formuła:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Temp. Wrzenia: 141…143 °C Temp. topnienia: –79 °C Gęstość: 0.918 Temp. Zapłonu: 2 °C (36 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009289 Numer CAS: 623-70-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-808-7 Jednostka: 1862 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,02625 |