Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tri(p-chlorophenyl)phosphine, Tris(p-chlorophenyl)phosphine
A12487.03
A12487.06
A12487.03EA
425
PLN
A12487.03
A12487.06
Tris(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1159-54-2
Molecular Formula: C18H12Cl3P
Formula Weight: 365.63
Melting Point: 102-103°
Beilstein Reference: 751458
Formuła:
C₁₈H₁₂Cl₃P MW: 365.63 g/mol Temp. Wrzenia: 431 Temp. topnienia: 102…103 °C Gęstość: 1.449 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013639 Numer CAS: 1159-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-596-7 |