5-Amino-3-methylisoxazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
A12446.06
A12446.03
A12446.14
A12446.06EA
891
PLN
A12446.06
A12446.03
A12446.14
5-Amino-3-methylisoxazole 98%
5-Amino-3-methylisoxazole
Purity: 98+%
CAS No.: 14678-02-5
Molecular Formula: C4H6N2O
Formula Weight: 98.11
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 107906
Formuła:
C₄H₆N₂O Temp. Wrzenia: 194 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 81…85 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003151 Numer CAS: 14678-02-5 Numer WE (dawny EINECS): 238-719-9 |