Chlorooctan sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chloroacetic acid sodium salt
A12379.0C
A12379.0E
A12379.30
A12379.36
A12379.0CEA
2570
PLN
A12379.0C
A12379.0E
A12379.30
A12379.36
Chlorooctan sodu ≥98%
Chlorooctan sodu
Purity: 98%
CAS No.: 3926-62-3
Molecular Formula: C2H2ClNaO2
Formula Weight: 116.48
Flash Point: 270°(518°F)
Physical Form: Powder or granules
Odour: Characteristic
pH: 6
Melting Point: ca 199° dec.
Beilstein Reference: 3597157
Merck Reference: 14,2112
UN No.: 2659
MDL No.: MFCD00002684
Formuła:
C₂H₂ClNaO₂ Temp. Zapłonu: 270 °C (518 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002684 Numer CAS: 3926-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-498-3 Jednostka: 2659 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2112 |