3-Metylopirokatechol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12324.14
A12324.22
A12324.14EA
907
PLN
A12324.14
A12324.22
3-Metylopirokatechol ≥98%
3-Metylopirokatechol
Purity: 98%
CAS No.: 488-17-5
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 62-68°
Boiling Point: 241°
Beilstein Reference: 774602
MDL No.: MFCD00016435
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 241 °C Temp. topnienia: 62…68 °C Temp. Zapłonu: 140 °C (284 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016435 Numer CAS: 488-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 207-672-6 |