1,3,3-trimetylo-2-oksybicyklo[2,2,2]octan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 470-82-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.24
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4575
Melting Point: 1.0°
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 105109
Merck Reference: 14,3895
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00167977
Formuła:
C₁₀H₁₈O Temp. Wrzenia: 176…177 °C Gęstość: 0,923 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167977 Numer CAS: 470-82-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-431-5 Jednostka: 3271 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,3895 |