4-Nitropirokatechol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12122.06
A12122.14
A12122.22
A12122.06EA
367
PLN
A12122.06
A12122.14
A12122.22
4-Nitropirokatechol ≥98%
4-Nitropirokatechol
Purity: 98+%
CAS No.: 3316-09-4
Molecular Formula: C6H5NO4
Formula Weight: 155.11
Melting Point: 174-177°
Beilstein Reference: 1867508
Formuła:
C₆H₅NO₄ Temp. topnienia: 174…177 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007242 Numer CAS: 3316-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 222-009-0 |