4-Butoksyfenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12076.22
A12076.06
A12076.14
A12076.22EA
1800
PLN
A12076.22
A12076.06
A12076.14
4-Butoksyfenol ≥98%
4-Butoksyfenol
Purity: 98%
CAS No.: 122-94-1
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 63-66°
MDL No.: MFCD00002336
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 125 °C (4 mmHg) Temp. topnienia: 63…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002336 Numer CAS: 122-94-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-583-4 |