(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12003.14
A12003.22
A12003.36
A12003.14EA
197
PLN
A12003.14
A12003.22
A12003.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 93-17-4
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 177-178°/10mm
Beilstein Reference: 1956100
MDL No.: MFCD00001911
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 177…178 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 62…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001911 Numer CAS: 93-17-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-225-1 |