3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
A11935.03
A11935.06
A11935.03EA
232
PLN
A11935.03
A11935.06
3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
3-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7311-64-0
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 195-196°
Beilstein Reference: 121585
Formuła:
C₅H₃BrO₂S Temp. topnienia: 195…196 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052291 Numer CAS: 7311-64-0 |