2-Acetyl-5-chlorothiophene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
A11850.09
A11850.18
A11850.09EA
392
PLN
A11850.09
A11850.18
2-Acetyl-5-chlorothiophene ≥99%
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Purity: 99%
CAS No.: 6310-09-4
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 117-118°/17mm
Beilstein Reference: 113936
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005444
Formuła:
C₆H₅ClOS Temp. Wrzenia: 117…118 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 44…48 °C Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005444 Numer CAS: 6310-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 228-630-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |