2-Amino-4,6-dihydroksypirymidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
A11813.14
A11813.22
A11813.14EA
391
PLN
A11813.14
A11813.22
2-Amino-4,6-dihydroksypirymidyna 98%
2-Amino-4,6-dihydroksypirymidyna
Purity: 98%
CAS No.: 56-09-7
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point:
Formuła:
C₄H₅N₃O₂ MW: 127.1 g/mol Temp. Wrzenia: 394 Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006094 Numer CAS: 56-09-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-256-5 |