Szczawian cyny(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tin (II) ethanedioate, Oxalic acid tin (II) salt
A11689.0E
A11689.22
A11689.36
A11689.0EEA
3180
PLN
A11689.0E
A11689.22
A11689.36
Szczawian cyny(II) ≥98%
Szczawian cyny(II)
Purity: 98%
CAS No.: 814-94-8
Molecular Formula: C2O4Sn
Formula Weight: 206.72
Melting Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 3708588
Merck Reference: 14,8786
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040678
Formuła:
C₂O₄Sn MW: 206.73 g/mol Temp. topnienia: 280 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.56 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040678 Numer CAS: 814-94-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-414-0 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,08865 |