Indazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11665.03
A11665.06
A11665.14
A11665.03EA
204
PLN
A11665.03
A11665.06
A11665.14
Indazol ≥99%
Indazol
Purity: 99%
CAS No.: 271-44-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 146-149°
Boiling Point: 270°
Merck Reference: 14,4936
MDL No.: MFCD00005691
Formuła:
C₇H₆N₂ Temp. Wrzenia: 270 °C Temp. topnienia: 146…149 °C Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005691 Numer CAS: 271-44-3 Numer WE (dawny EINECS): 205-978-4 Klasyfikacja Merck : 14,4936 |