N-Bromophthalimide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11601.06
A11601.14
A11601.22
A11601.06EA
255
PLN
A11601.06
A11601.14
A11601.22
N-Bromophthalimide ≥98%
N-Bromophthalimide
Purity: 98+%
CAS No.: 2439-85-2
Molecular Formula: C8H4BrNO2
Formula Weight: 226.03
Melting Point: 204-208°
Beilstein Reference: 131211
Formuła:
C₈H₄BrNO₂ Temp. topnienia: 204…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005888 Numer CAS: 2439-85-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-467-9 |