1,3-Diacetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11547.18
A11547.30
A11547.18EA
235
PLN
A11547.18
A11547.30
1,3-Diacetoksybenzen ≥98%
1,3-Diacetoksybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 108-58-7
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 278 °C Temp. topnienia: 142…143 °C Gęstość: 1,179 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008701 Numer CAS: 108-58-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-596-2 |