cyjanooctan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11498.0E
A11498.36
A11498.0EEA
1410
PLN
A11498.0E
A11498.36
cyjanooctan etylu ≥98%
cyjanooctan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 105-56-6
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Weak
Melting Point: -23°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 605871
Merck Reference: 14,3786
MDL No.: MFCD00001940
Formuła:
C₅H₇NO₂ MW: 113.12 g/mol Temp. Wrzenia: 208…210 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 1.063 Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001940 Numer CAS: 105-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-309-0 Klasyfikacja Merck : 13,03821 |