Benzopinakol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11421.14
A11421.22
A11421.14EA
447
PLN
A11421.14
A11421.22
Benzopinakol ≥98%
Benzopinakol
Purity: 98%
CAS No.: 464-72-2
Molecular Formula: C26H22O2
Formula Weight: 366.46
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 174-180°
Beilstein Reference: 2061947
Merck Reference: 14,1100
MDL No.: MFCD00004448
Formuła:
(C₆H₅)₂C(OH)C(OH)(C₆H₅)₂ Temp. Wrzenia: 508 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 174…180 °C Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004448 Numer CAS: 464-72-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-356-8 Klasyfikacja Merck : 14,1100 |