2-Methyl-4-pentenoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylpent-4-enoic acid
A11297.09
A11297.18
A11297.09EA
373
PLN
A11297.09
A11297.18
2-Methyl-4-pentenoic acid ≥98%
2-Methyl-4-pentenoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1575-74-2
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Characteristic
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1720987
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015570
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 195 °C Gęstość: 0,950 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015570 Numer CAS: 1575-74-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-404-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |