Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11270.06
A11270.14
A11270.06EA
390
PLN
A11270.06
A11270.14
Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy ≥98%
Hydrazyd tiofeno-2-karboksylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 2361-27-5
Molecular Formula: C5H6N2OS
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 114437
Formuła:
C₅H₆N₂OS Temp. topnienia: 137…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005435 Numer CAS: 2361-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 219-107-0 |