2-Acetylotiazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11266.03
A11266.06
A11266.03EA
538
PLN
A11266.03
A11266.06
2-Acetylotiazol ≥99%
2-Acetylotiazol
Purity: 99%
CAS No.: 24295-03-2
Molecular Formula: C5H5NOS
Formula Weight: 127.17
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Characteristic
Boiling Point: 89-91°/12mm
Beilstein Reference: 109803
MDL No.: MFCD00005324
Formuła:
C₅H₅NOS Temp. Wrzenia: 89…91 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,227 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005324 Numer CAS: 24295-03-2 Numer WE (dawny EINECS): 246-134-5 |