Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11203.03
A11203.06
A11203.14
A11203.03EA
292
PLN
A11203.03
A11203.06
A11203.14
Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-chlorophenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 29949-85-7
Molecular Formula: C18H12Cl3P
Formula Weight: 365.63
Melting Point: 64-66°
MDL No.: MFCD00013632
Formuła:
C₁₈H₁₂Cl₃P Temp. topnienia: 64…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013632 Numer CAS: 29949-85-7 Numer WE (dawny EINECS): 249-970-9 |