Kwas 2-formylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
A11201.0BEA
5260
PLN
A11201.0B
A11201.18
A11201.30
Kwas 2-formylobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-formylobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 119-67-5
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 742381
MDL No.: MFCD00003336
Formuła:
C₈H₆O₃ Temp. Wrzenia: 101 °C (0,4 mmHg) Temp. topnienia: 97…101 °C Gęstość: 1,404 Temp. Zapłonu: 198 °C (388 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003336 Numer CAS: 119-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-342-3 |