2-Merkapto-5-metylobenzimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11192.06
A11192.14
A11192.22
A11192.06EA
188
PLN
A11192.06
A11192.14
A11192.22
2-Merkapto-5-metylobenzimidazol ≥98%
2-Merkapto-5-metylobenzimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 27231-36-3
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.23
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 5083
Formuła:
C₈H₈N₂S Temp. Wrzenia: 349 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010617 Numer CAS: 27231-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 248-350-5 |