Sól potasowa ftalimidu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11134.0E
A11134.22
A11134.36
A11134.0EEA
3010
PLN
A11134.0E
A11134.22
A11134.36
Sól potasowa ftalimidu ≥98%
Sól potasowa ftalimidu
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-82-4
Molecular Formula: C8H4KNO2
Formula Weight: 185.23
Melting Point:
Formuła:
C₈H₄KNO₂ Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,63 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005887 Numer CAS: 1074-82-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-046-6 |