4-Propylocykloheksanon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11126.14
A11126.22
A11126.14EA
982
PLN
A11126.14
A11126.22
4-Propylocykloheksanon ≥99%
4-Propylocykloheksanon
Purity: 99%
CAS No.: 40649-36-3
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 115°/36mm
Beilstein Reference: 2076023
MDL No.: MFCD00058690
Formuła:
C₉H₁₆O Temp. Wrzenia: 115 °C (36 mmHg) Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00058690 Numer CAS: 40649-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 406-810-4 |