Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
A11096.03
A11096.06
A11096.03EA
334
PLN
A11096.03
A11096.06
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 4731-65-1
Molecular Formula: C21H21O3P
Formula Weight: 352.37
Melting Point: 196-204°
Beilstein Reference: 2776186
Formuła:
C₂₁H₂₁O₃P Temp. topnienia: 196…204 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014892 Numer CAS: 4731-65-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-235-8 |