kwas cyjanooctowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11045.0B
A11045.0I
A11045.30
A11045.0BEA
990
PLN
A11045.0B
A11045.0I
A11045.30
kwas cyjanooctowy ≥97%
kwas cyjanooctowy
Purity: 99%
CAS No.: 372-09-8
Molecular Formula: NCCH2CO2H
Formula Weight: 85.06
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Odourless
pH: 1.5
Melting Point: 64-69°
Boiling Point: 108°/15mm
Beilstein Reference: 506325
Merck Reference: 14,2689
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002677
Formuła:
C₃H₃NO₂ Temp. Wrzenia: 108 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 64…69 °C Gęstość: >1,1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002677 Numer CAS: 372-09-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-743-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,2689 |