3,4-Dihydroksybenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
A11001.09
A11001.18
A11001.30
AB111834.0050
A11001.09EA
431
PLN
A11001.09
A11001.18
A11001.30
ABCRAB111834.0050
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu ≥98%
3,4-Dihydroksybenzoesan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 3943-89-3
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 2097435
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. topnienia: 132…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002199 Numer CAS: 3943-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-529-0 |