Alkohol furfurylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Furfurol
A10968.18
A10968.30
A10968.0B
A10968.18EA
201
PLN
A10968.18
A10968.30
A10968.0B
Alkohol furfurylowy ≥98%
Alkohol furfurylowy
Purity: 98%
CAS No.: 98-00-0
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Mild
Melting Point: -31°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 106291
Merck Reference: 14,4305
UN No.: 2874
MDL No.: MFCD00003252
Formuła:
C₅H₆O₂ Temp. Wrzenia: 170…171 °C Temp. topnienia: –31 °C Gęstość: 1,129 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003252 Numer CAS: 98-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-626-1 Jednostka: 2874 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4305 |