m-Toluilan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10893.18
A10893.30
A10893.18EA
393
PLN
A10893.18
A10893.30
m-Toluilan metylu ≥98%
m-Toluilan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 99-36-5
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5160
Boiling Point: 113°/27mm
Beilstein Reference: 2043574
MDL No.: MFCD00008436
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 113 °C (27 mmHg) Gęstość: 1,062 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008436 Numer CAS: 99-36-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-753-2 |