chlorek pirydyniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
A10871.0B
A10871.18
A10871.30
A10871.0BEA
2390
PLN
A10871.0B
A10871.18
A10871.30
chlorek pirydyniowy ≥98%
chlorek pirydyniowy
Purity: 98%
CAS No.: 628-13-7
Molecular Formula: C5H5N.HCl
Formula Weight: 115.56
Melting Point: ca 145°
Boiling Point: 222-224°
MDL No.: MFCD00012802
Formuła:
C₅H₆ClN Temp. Wrzenia: 222…224 °C Temp. topnienia: ∼ 145 °C Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012802 Numer CAS: 628-13-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-027-4 |